Nitrato de itrio (III) hidrato ≥99.99% (REO, rare earth oxide basis)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
11187.06
11187.14
11187.22
11187.59
11187.06EA
47.2
EUR
11187.06
11187.14
11187.22
11187.59
Nitrato de itrio (III) hidrato ≥99.99% (REO, rare earth oxide basis)
Nitrato de itrio (III) hidrato
Purity: 99.99%
Molecular Formula: Y(NO3)3.xH2O
Formula Weight: 274.92(anhy)
Physical Form: Crystalline Aggregates
Sensitivity: Hygroscopic
Merck Reference: 14,10107
MDL No.: MFCD00011469
Formula:
N₃O₉Y·H₂O Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00011469 Núm. CAS: 140191-40-8 EINECS: 233-802-6 UN: 1477 ADR: 5.1,III Índice Merck: 14,10107 |