Cromo (III) cloruro hexahidrato 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: Tricloruro de cromo hexahidrato
213365000 213360051
ACRO213365000EA 79.6 EUR
ACRO213365000 ACRO213360051
Cromo (III) cloruro hexahidrato 98%
Cromo (III) cloruro hexahidrato
Formula: CrCl₃·6H₂O
MW: 266.45 g/mol
Pto. de fusión: 83 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00149660
Núm. CAS: 10060-12-5
EINECS: 233-038-3
UN: 3260
ADR: 8 III
Índice Merck: 13,02242
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Dark green Crystalline powder
Titration with Na2S2O3 ≥97.5 %
Sulfate (SO4) ≤500 ppm
Iron (Fe) ≤300 ppm