Cromo (III) cloruro hexahidrato ≥99.998% (metals basis), Puratronic®
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Purity: 99.998%
CAS No.: 10060-12-5
Molecular Formula: Cl3Cr.6H2O
Formula Weight: 266.45 (158.35anhy)
Physical Form: Crystalline Aggregates
Density: 1.835
Appearance: Dark green
Odour: Odourless
Melting Point: 83°
Merck Reference: 14,2222
UN No.: 3260
MDL No.: MFCD00149660
Formula:
CrCl₃·6H₂O Pto. de fusión: 83 °C Densidad: 1,835 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00149660 Núm. CAS: 10060-12-5 EINECS: 233-038-3 UN: 3260 ADR: 8,III Índice Merck: 14,2222 |