Cromo (III) cloruro hexahidrato ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
Tricloruro de cromo hexahidrato
42113.30
42113.A1
42113.30EA
54.2
EUR
42113.30
42113.A1
Cromo (III) cloruro hexahidrato ≥98%
Cromo (III) cloruro hexahidrato
Purity: 98%
CAS No.: 10060-12-5
Molecular Formula: CrCl3.6H2O
Formula Weight: 266.45 (158.35anhy)
Physical Form: Crystalline
Density: 1.835
Appearance: Dark Green
Odour: Odourless
Melting Point: 83°
Solubility: Slightly soluble in acetone. Soluble in water, alcohol. Insoluble in ether
Merck Reference: 14,2222
UN No.: 3260
MDL No.: MFCD00149660
Formula:
CrCl₃·6H₂O MW: 266.45 g/mol Pto. de fusión: 83 °C Densidad: 1.835 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00149660 Núm. CAS: 10060-12-5 EINECS: 233-038-3 UN: 3260 ADR: 8 III Índice Merck: 13,02242 |