Cromo (III) cloruro hexahidrato ≥99.5%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Tricloruro de cromo hexahidrato
42114.22 42114.36
42114.22EA 76 EUR
42114.22 42114.36
Cromo (III) cloruro hexahidrato ≥99.5%
Cromo (III) cloruro hexahidrato
Purity: 99.5% min CAS No.: 10060-12-5 Molecular Formula: CrCl3.6H2O Formula Weight: 266.45 (158.35anhy) Physical Form: Crystalline Density: 1.76 Appearance: Dark green to black Odour: Odourless Melting Point: 83° Merck Reference: 14,2222 UN No.: 3260 MDL No.: MFCD00149660
Formula: CrCl₃·6H₂O
MW: 266.45 g/mol
Pto. de fusión: 83 °C
Densidad: 1.76
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00149660
Núm. CAS: 10060-12-5
EINECS: 233-038-3
UN: 3260
ADR: 8 III
Índice Merck: 13,02242