Cromo (III) cloruro hexahidrato
Proveedor: Merck
Atención
Sinónimos: Tricloruro de cromo hexahidrato
1.02487.1000 1.02487.9050
1.02487.1000EA 142 EUR
1.02487.1000 1.02487.9050
Cromo (III) cloruro hexahidrato
Cromo (III) cloruro hexahidrato
Formula: CrCl₃·6H₂O
MW: 266.45 g/mol
Pto. de fusión: 85
Densidad: 1.76 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00149660
Núm. CAS: 10060-12-5
EINECS: 233-038-3
UN: 3260
ADR: 8 III
Índice Merck: 13,02242