Cromo (III) nitrato nonahidrato 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
219200010 219201000 219205000 219200051
ACRO219200010EA 104 EUR
ACRO219200010 ACRO219201000 ACRO219205000 ACRO219200051
Cromo (III) nitrato nonahidrato 99%
Cromo (III) nitrato nonahidrato
Formula: CrN₃O₉·9H₂O
Pto. de fusión: 60 °C
Densidad: 1,807 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00149659
Núm. CAS: 7789-02-8
EINECS: 236-921-1
UN: 2720
ADR: 5.1,III
Índice Merck: 13,02246
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Dark purple to black Crystalline chunks
Titration Iodometric ≥98.5 %
pH 2 to 3 (5 % in water)
Chloride (Cl) ≤20 ppm
Sulfate (SO4) ≤50 ppm
Ammonium (NH4) ≤10 ppm
Cadmium (Cd) ≤10 ppm
Calcium (Ca) ≤50 ppm
Cobalt (Co) ≤10 ppm
Copper (Cu) ≤10 ppm
Iron (Fe) ≤200 ppm
Lead (Pb) ≤20 ppm
Magnesium (Mg) ≤50 ppm
Manganese (Mn) ≤10 ppm
Nickel (Ni) ≤50 ppm
Sodium (Na) ≤50 ppm
Strontium (Sr) ≤50 ppm
Zinc (Zn) ≤10 ppm
Subst not pptd by NH4OH ≤0.2 % (as SO4)