Cromo (III) nitrato nonahidrato ≥98.5%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
Trinitrato de cromo nonahidrato
11565.14
11565.30
11565.A1
11565.14EA
38.9
EUR
11565.14
11565.30
11565.A1
Cromo (III) nitrato nonahidrato ≥98.5%
Cromo (III) nitrato nonahidrato
Purity: 98.5%
CAS No.: 7789-02-8
Molecular Formula: Cr(NO3)3.9H2O
Formula Weight: 400.14 (238.01anhy)
Physical Form: Crystalline
Appearance: Purple
Odour: Odourless
Melting Point: 60°
Solubility: Soluble in water, alcohol
Merck Reference: 14,2226
UN No.: 2720
MDL No.: MFCD00149659
Catalyst, corrosion inhibitor, in textile printing
Formula:
CrN₃O₉·9H₂O MW: 400.15 g/mol Pto. de fusión: 60 Densidad: 1.807 g/cm³ (20 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00149659 Núm. CAS: 7789-02-8 EINECS: 236-921-1 UN: 2720 ADR: 5.1 III Índice Merck: 13,02246 |