Cromo (III) nitrato nonahidrato ≥99.99% (metals basis)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
Trinitrato de cromo nonahidrato
43182.22
43182.14
43182.06
43182.22EA
762
EUR
43182.22
43182.14
43182.06
Cromo (III) nitrato nonahidrato ≥99.99% (metals basis)
Cromo (III) nitrato nonahidrato
Purity: 99.99% min
CAS No.: 7789-02-8
Molecular Formula: Cr(NO3)3.9H2O
Formula Weight: 400.14 (238.01anhy)
Physical Form: Crystalline
Appearance: Purple
Odour: Odourless
Melting Point: 60°
Merck Reference: 14,2226
UN No.: 2720
MDL No.: MFCD00149659
Formula:
CrN₃O₉·9H₂O MW: 400.15 g/mol Pto. de fusión: 60 Densidad: 1.807 g/cm³ (20 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00149659 Núm. CAS: 7789-02-8 EINECS: 236-921-1 UN: 2720 ADR: 5.1 III Índice Merck: 14,2226 |