Manganeso (II) bromuro tetrahidrato 98
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Dibromuro de manganeso tetrahidrato
40245.14
40245.22
40245.36
40245.14EA
41.7
EUR
40245.14
40245.22
40245.36
Manganeso (II) bromuro tetrahidrato 98
Manganeso (II) bromuro tetrahidrato
Purity: 98%
CAS No.: 10031-20-6
Molecular Formula: MnBr2.xH2O
Formula Weight: 214.76(anhy)
Physical Form: Crystalline Aggregates
Sensitivity: Hygroscopic
Appearance: Pink
Odour: Odourless
Melting Point: 64.3° dec.
Solubility: Soluble in water, alcohol
Merck Reference: 14,5725
MDL No.: MFCD00149791
Formula:
Br₂Mn·4H₂O MW: 286.81 g/mol Pto. de fusión: 64.3 °C (desc.) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00149791 Núm. CAS: 10031-20-6 EINECS: 236-591-9 |