Manganeso (II) cloruro tetrahidrato 99+% para análisis
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
205895000 205890025 205891000
ACRO205895000EA 96.4 EUR
ACRO205895000 ACRO205890025 ACRO205891000
Manganeso (II) cloruro tetrahidrato 99+% para análisis
Manganeso (II) cloruro tetrahidrato
Formula: MnCl₂·4H₂O
Pto. Ebullición: 1190 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 58 °C
Densidad: 2,01 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00149792
Núm. CAS: 13446-34-9
EINECS: 231-869-6
UN: 3077
ADR: 9,III
Índice Merck: 13,05751
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Pink Crystalline powder
Titration Complexometric ≥99.0 %
Sulfate (SO4) ≤50 ppm
Calcium (Ca) ≤50 ppm
Iron (Fe) ≤5 ppm
Lead (Pb) ≤5 ppm
Magnesium (Mg) ≤50 ppm
Zinc (Zn) ≤10 ppm
KMnO4-reducing substance ≤0.0005 % (as O)