Manganeso (II) cloruro tetrahidrato ≥99.999% (metals basis), Puratronic®
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
10804.09
10804.18
10804.09EA
116
EUR
10804.09
10804.18
Manganeso (II) cloruro tetrahidrato ≥99.999% (metals basis), Puratronic®
Manganeso (II) cloruro tetrahidrato
Purity: 99.999%
CAS No.: 13446-34-9
Molecular Formula: MnCl2.4H2O
Formula Weight: 197.90 (125.84anhy)
Physical Form: Crystalline Powder
Density: 2.010
Melting Point: 58°
Merck Reference: 14,5728
MDL No.: MFCD00149792
Formula:
MnCl₂·4H₂O Pto. Ebullición: 1190 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: 58 °C Densidad: 2,010 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00149792 Núm. CAS: 13446-34-9 EINECS: 231-869-6 UN: 3077 ADR: 9,III Índice Merck: 14,5728 |