Manganeso (II) cloruro tetrahidrato ≥99% (metals basis)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Purity: 99%
CAS No.: 13446-34-9
Molecular Formula: Cl2Mn.4H2O
Formula Weight: 197.90 (125.84anhy)
Physical Form: Crystalline
Density: 2.010
Appearance: Pink
Odour: Odourless
Melting Point: 58°
Merck Reference: 14,5728
MDL No.: MFCD00149792
Formula:
MnCl₂·4H₂O Pto. Ebullición: 1190 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: 58 °C Densidad: 2,010 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00149792 Núm. CAS: 13446-34-9 EINECS: 231-869-6 UN: 3077 ADR: 9,III Índice Merck: 14,5728 |