Manganeso (II) cloruro tetrahidrato 98,0-101,0 ACS
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Dicloruro de manganeso tetrahidrato
36526.22 36526.36 36526.A3
36526.22EA 37.3 EUR
36526.22 36526.36 36526.A3
Manganeso (II) cloruro tetrahidrato 98,0-101,0 ACS
Manganeso (II) cloruro tetrahidrato
Purity: 98.0-101.0% CAS No.: 13446-34-9 Molecular Formula: Cl2Mn.4H2O Formula Weight: 197.90 (125.84anhy) Physical Form: Crystalline Density: 2.010 Appearance: Pink Odour: Odourless Melting Point: 58° Solubility: Soluble in water, alcohol Merck Reference: 14,5728 MDL No.: MFCD00149792
Formula: MnCl₂·4H₂O
MW: 197.9 g/mol
Pto. Ebullición: 1190
Pto. de fusión: 58 °C
Densidad: 2.010
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00149792
Núm. CAS: 13446-34-9
EINECS: 231-869-6
UN: 3077
ADR: 9 III
Índice Merck: 14,5728