Manganeso (II) cloruro tetrahidrato 99,99 Metals basis
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Dicloruro de manganeso tetrahidrato
44442.06 44442.14 44442.22
44442.06EA 47.3 EUR
44442.06 44442.14 44442.22
Manganeso (II) cloruro tetrahidrato 99,99 Metals basis
Manganeso (II) cloruro tetrahidrato
Purity: 99.99% CAS No.: 13446-34-9 Molecular Formula: MnCl2.4H2O Formula Weight: 197.90 (125.84anhy) Physical Form: Crystalline Density: 2.010 Melting Point: 58° Merck Reference: 14,5728 MDL No.: MFCD00149792
Formula: MnCl₂·4H₂O
MW: 197.9 g/mol
Pto. Ebullición: 1190
Pto. de fusión: 58 °C
Densidad: 2.010
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00149792
Núm. CAS: 13446-34-9
EINECS: 231-869-6
UN: 3077
ADR: 9 III
Índice Merck: 14,5728