Manganeso (II) cloruro tetrahidrato 99.0-101.0%, AnalaR NORMAPUR® ACS para análisis
Proveedor: VWR Chemicals
Atención
Sinónimos: Dicloruro de manganeso tetrahidrato
25222.233EA 41.6 EUR
25222.233 25222.290
Manganeso (II) cloruro tetrahidrato 99.0-101.0%, AnalaR NORMAPUR® ACS para análisis
Manganeso (II) cloruro tetrahidrato
Formula: MnCl₂·4H₂O
MW: 197,9 g/mol
Pto. Ebullición: 1190 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 58…59 °C
Densidad: 2,01 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00149792
Núm. CAS: 13446-34-9
EINECS: 231-869-6
UN: 3077
ADR: 9,III
Índice Merck: 13,05751
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay 99.0 - 101.0 %
pH (25°C; 5 %) 3.5 - 6.0
Heavy metals (as Pb) Max. 5 ppm
Insolubility in water Max. 50 ppm
Not precipitated by (NH4)2S (as SO4) Max. 0.4 %
Reducing substances (as O) Max. 5 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 50 ppm
Ca (Calcium) Max. 50 ppm
Co (Cobalt) Max. 20 ppm
Cu (Copper) Max. 5 ppm
K (Potassium) Max. 100 ppm
Fe (Iron) Max. 5 ppm
Mg (Magnesium) Max. 50 ppm
Na (Sodium) Max. 0.05 %
Pb (Lead) Max. 5 ppm
Zn (Zinc) Max. 50 ppm
Conforms to ACS Passes test