Manganeso (II) nitrato tetrahidrato ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
Sinónimos: Dinitrato de manganeso tetrahidrato
A18521.0B A18521.30
A18521.0BEA 147 EUR
A18521.0B A18521.30
Manganeso (II) nitrato tetrahidrato ≥98%
Manganeso (II) nitrato tetrahidrato
Purity: 98% CAS No.: 20694-39-7 Molecular Formula: MnN2O6.4H2O Formula Weight: 251.01 (178.95anhy) Odour: Odourless Melting Point: ca 26° UN No.: 2724 MDL No.: MFCD00149789
Formula: Mn(NO₃)₂·4H₂O
MW: 251,01 g/mol
Pto. de fusión: ∼26 °C
Densidad: 2,115 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00149789
Núm. CAS: 20694-39-7
EINECS: 233-828-8
UN: 2724
ADR: 5.1,III
Índice Merck: 14,5733