Manganeso (II) nitrato tetrahidrato, EMSURE® para análisis, Supelco®
Proveedor: Merck
|
Peligro
|
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.05940.0500
1.05940.1000
1.05940.9025
1.05940.0500EA
115
EUR
1.05940.0500
1.05940.1000
1.05940.9025
Manganeso (II) nitrato tetrahidrato, EMSURE® para análisis, Supelco®
Manganeso (II) nitrato tetrahidrato
Formula:
Mn(NO₃)₂·4H₂O Pto. de fusión: 37 °C Densidad: 2,115 g/cm³ (20 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00149789 Núm. CAS: 20694-39-7 EINECS: 233-828-8 UN: 2724 ADR: 5.1,III |
Resultados test especificaciones
Solubility | 3800 g/l (20 °C) |
Melting Point | 37 °C |
Molar Mass | 251.01 g/mol |
Bulk Density | 750 - 950 kg/m3 |
Density | 2.13 g/cm3 (20 °C) |
pH | 3 (50 g/l, H2O, 20 °C) |
Hazard Class | 5.1 |
Hazard Class Description | Oxidizer |