Manganeso (II) nitrato hexahidrato ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: Manganous nitrate hexahydrate
L14040.14 L14040.22 L14040.36
L14040.14EA 28.2 EUR
L14040.14 L14040.22 L14040.36
Manganeso (II) nitrato hexahidrato ≥98%
Manganeso (II) nitrato hexahidrato
Formula: Mn(NO₃)₂·6H₂O
MW: 287.04 g/mol
Pto. de fusión: 24.9
Densidad: 1.72 g/cm³ (30 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Núm. CAS: 17141-63-8
EINECS: 233-828-8
UN: 2724
ADR: 5.1 III
Índice Merck: 13,05756