Manganeso (II) nitrato hidrato ≥99.999% (metals basis), Puratronic®
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
Manganous nitrate hydrate
10806.04
10806.09
10806.18
10806.04EA
28.6
EUR
10806.04
10806.09
10806.18
Manganeso (II) nitrato hidrato ≥99.999% (metals basis), Puratronic®
Manganeso (II) nitrato hidrato
Purity: 99.999%
CAS No.: 15710-66-4
Molecular Formula: Mn(NO3)2.xH2O
Formula Weight: 178.95(anhy)
Physical Form: Crystalline Aggregates
Sensitivity: Hygroscopic
Appearance: Pink
Odour: Odourless
Melting Point: ca 26°
Merck Reference: 14,5733
UN No.: 2724
MDL No.: MFCD00149788
Formula:
Mn(NO₃)₂·H₂O MW: 196.96 g/mol Pto. de fusión: ∼ 26 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00149788 Núm. CAS: 15710-66-4 EINECS: 233-828-8 UN: 2724 ADR: 5.1 III Índice Merck: 14,5733 |