Manganeso (II) sulfato monohidrato 99+%, extra puro
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Sulfato de manganeso monohidrato
205900010 205905000 205900050
ACRO205900010EA 93.8 EUR
ACRO205900010 ACRO205905000 ACRO205900050
Manganeso (II) sulfato monohidrato 99+%, extra puro
Manganeso (II) sulfato monohidrato
Formula: MnSO₄·1H₂O
MW: 169.02 g/mol
Pto. de fusión: 700
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00149159
Núm. CAS: 10034-96-5
EINECS: 232-089-9
UN: 3077
ADR: 9 III
Índice Merck: 13,05763
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to light pink Powder
Titration Complexometric 99.0 to 101.0 %
Loss on ignition 10.0 % to 12.0 % (500°C)
Calcium (Ca) ≤200 ppm
Iron (Fe) ≤20 ppm
Magnesium (Mg) ≤200 ppm
Zinc (Zn) ≤50 ppm
KMnO4-reducing substance Passes test