Manganeso (II) sulfato monohidrato 98+% ACS
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
Sinónimos: Sulfato de manganeso monohidrato
423910050 423915000 423910025
ACRO423910050EA 25.2 EUR
ACRO423910050 ACRO423915000 ACRO423910025
Manganeso (II) sulfato monohidrato 98+% ACS
Manganeso (II) sulfato monohidrato
Formula: MnSO₄·1H₂O
MW: 169,02 g/mol
Pto. de fusión: 700 °C
Densidad: 2,95 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00149159
Núm. CAS: 10034-96-5
EINECS: 232-089-9
UN: 3077
ADR: 9,III
Índice Merck: 13,05763
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light pink Powder
Titration Complexometric 98.0 to 101.0 %
Chloride (Cl) ≤50 ppm
Calcium (Ca) ≤50 ppm
Iron (Fe) ≤20 ppm
Magnesium (Mg) ≤50 ppm
Nickel (Ni) ≤200 ppm
Potassium (K) ≤100 ppm
Sodium (Na) ≤500 ppm
Zinc (Zn) ≤50 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤20 ppm
Insoluble matter ≤0.01 %
KMnO4-reducing substance Passes test
Loss on ignition 10.0 % to 12.0 %