Manganeso (II) sulfato monohidrato 98.0-101.0% ACS
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
Sulfato de manganeso monohidrato
33341.36
33341.A3
33341.36EA
57.9
EUR
33341.36
33341.A3
Manganeso (II) sulfato monohidrato 98.0-101.0% ACS
Manganeso (II) sulfato monohidrato
Purity: 98.0-101.0%
CAS No.: 10034-96-5
Molecular Formula: MnSO4.H2O
Formula Weight: 169.02 (151.00anhy)
Physical Form: Powder
Density: 2.95
pH: 3-3.5
Merck Reference: 14,5739
UN No.: 3077
MDL No.: MFCD00149159
Formula:
MnSO₄·1H₂O MW: 169.02 g/mol Pto. de fusión: 700 Densidad: 2.95 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00149159 Núm. CAS: 10034-96-5 EINECS: 232-089-9 UN: 3077 ADR: 9 III Índice Merck: 14,5739 |