Manganeso (II) sulfato monohidrato ≥97%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
Sinónimos: Sulfato de manganeso monohidrato
A11809.0E A11809.36
A11809.0EEA 156 EUR
A11809.0E A11809.36
Manganeso (II) sulfato monohidrato ≥97%
Manganeso (II) sulfato monohidrato
Purity: 97% CAS No.: 10034-96-5 Molecular Formula: MnSO4.H2O Formula Weight: 169.02 (151.00anhy) Odour: Odourless pH: 3-3.5 Merck Reference: 14,5739 UN No.: 3077 MDL No.: MFCD00149159
Formula: MnSO₄·1H₂O
MW: 169,02 g/mol
Pto. de fusión: 700 °C
Densidad: 2,95
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00149159
Núm. CAS: 10034-96-5
EINECS: 232-089-9
UN: 3077
ADR: 9,III
Índice Merck: 14,5739