Manganeso (II) sulfato monohidrato ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
Sulfato de manganeso monohidrato
A17615.0E
A17615.22
A17615.36
A17615.0EEA
299
EUR
A17615.0E
A17615.22
A17615.36
Manganeso (II) sulfato monohidrato ≥99%
Manganeso (II) sulfato monohidrato
Purity: 99%
CAS No.: 10034-96-5
Molecular Formula: MnSO4.H2O
Formula Weight: 169.02 (151.00anhy)
Odour: Odourless
pH: 3-3.5
Merck Reference: 14,5739
UN No.: 3077
MDL No.: MFCD00149159
Formula:
MnSO₄·1H₂O MW: 169.02 g/mol Pto. de fusión: 700 Densidad: 2.95 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00149159 Núm. CAS: 10034-96-5 EINECS: 232-089-9 UN: 3077 ADR: 9 III Índice Merck: 13,05763 |