Manganeso (II) sulfato monohidrato, EMSURE® ACS, Reag. Ph. Eur. para análisis, Supelco®
Proveedor: Merck
Peligro
Sinónimos: Sulfato de manganeso monohidrato
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.05941.0250 1.05941.9025
1.05941.0250EA 67.5 EUR
1.05941.0250 1.05941.9025
Manganeso (II) sulfato monohidrato, EMSURE® ACS, Reag. Ph. Eur. para análisis, Supelco®
Manganeso (II) sulfato monohidrato
Formula: MnSO₄·1H₂O
Pto. de fusión: 700 °C
Densidad: 2,95 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00149159
Núm. CAS: 10034-96-5
EINECS: 232-089-9
UN: 3077
ADR: 9,III
Índice Merck: 13,05763
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility 762 g/l (20 °C)
Melting Point 700 °C (anhydrous substance)
Molar Mass 169.02 g/mol
Bulk Density 1000 - 1200 kg/m3
Density 2.95 g/cm3 (20 °C)
pH 3.0 - 3.5 (50 g/l, H2O, 20 °C)
Hazard Class 9
Hazard Class Description Miscellaneous hazardous material