Manganeso (II) sulfato monohidrato ≥98%, GPR RECTAPUR®
Proveedor: VWR Chemicals
Atención
Sinónimos: Sulfato de manganeso monohidrato
25300.290EA 101 EUR
25300.290 25300.368
Manganeso (II) sulfato monohidrato ≥98%, GPR RECTAPUR®
Manganeso (II) sulfato monohidrato
Formula: MnSO₄·1H₂O
MW: 169.02 g/mol
Pto. de fusión: 700
Densidad: 2.95 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00149159
Núm. CAS: 10034-96-5
EINECS: 232-089-9
UN: 3077
ADR: 9 III
Índice Merck: 13,05763
Order Now
Resultados test especificaciones
Heavy metals (as Pb) Max. 50 ppm
Assay Min. 98 %
Not precipitated by (NH4)2S (as SO4) Max. 0.5 %
Cl (Chloride) Max. 50 ppm
Fe (Iron) Max. 20 ppm