Manganeso (II) sulfato tetrahidrato 99% (metals basis)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
B22081.22 B22081.36
B22081.22EA 42.4 EUR
B22081.22 B22081.36
Manganeso (II) sulfato tetrahidrato 99% (metals basis)
Manganeso (II) sulfato tetrahidrato
Purity: 99% CAS No.: 10101-68-5 Molecular Formula: MnO4S.4H2O Formula Weight: 223.06 (151.00anhy) UN No.: 3077 MDL No.: MFCD00149160
Formula: MnO₄S·4H₂O
Densidad: 2,11 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00149160
Núm. CAS: 10101-68-5
EINECS: 232-089-9
UN: 3077
ADR: 9,III