Hierro (II) bromuro hidrato
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
Iron dibromide hydrate
31133.14
31133.22
31133.14EA
99
EUR
31133.14
31133.22
Hierro (II) bromuro hidrato
Hierro (II) bromuro hidrato
CAS No.: 7789-46-0
Molecular Formula: Br2Fe.xH2O (x≈5-6)
Formula Weight: 215.67(anhy)
Physical Form: Lump
Density: 3.9
Sensitivity: Air Sensitive and Hygroscopic
Appearance: Green
Odour: Odourless
Melting Point: 27°
UN No.: 3260
MDL No.: MFCD00016081
Formula:
Br₂Fe·H₂O MW: 233.67 g/mol Pto. de fusión: 27 °C Densidad: 3.9 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00016081 Núm. CAS: 13463-12-2 EINECS: 232-168-8 UN: 3260 ADR: 8 III |