Nickel(II) bromide hydrate 98% para análisis
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
214871000 214875000
ACRO214871000EA 114 EUR
ACRO214871000 ACRO214875000
Nickel(II) bromide hydrate 98% para análisis
Nickel(II) bromide hydrate
Formula: Br₂Ni.xH₂O
Pto. de fusión: 963 °C
Número MDL: MFCD00149806
Núm. CAS: 207569-11-7
EINECS: 236-665-0
UN: 3077
ADR: 9,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Orange Crystalline powder or needles
Titration Argentometric ≥97.5 % (on dry substance)
Water ≤21 % (K.F.)
pH 5 to 7 (5 % in water)
Sulfate (SO4) ≤50 ppm
Cadmium (Cd) ≤5 ppm
Calcium (Ca) ≤50 ppm
Cobalt (Co) ≤100 ppm
Copper (Cu) ≤10 ppm
Iron (Fe) ≤20 ppm
Magnesium (Mg) ≤20 ppm
Potassium (K) ≤20 ppm
Sodium (Na) ≤500 ppm