Níquel (II) bromuro trihidrato ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
40242.18
40242.30
40242.18EA
136
EUR
40242.18
40242.30
Níquel (II) bromuro trihidrato ≥98%
Níquel (II) bromuro trihidrato
Purity: 98%
CAS No.: 7789-49-3
Molecular Formula: NiBr2.3H2O
Formula Weight: 272.58 (218.53anhy)
Physical Form: Crystalline Granular
Sensitivity: Hygroscopic
Solubility: Soluble in water, alcohol
Merck Reference: 14,6502
UN No.: 3077
MDL No.: MFCD00011141
Formula:
Br₂Ni·3H₂O MW: 272.54 g/mol Pto. de fusión: 300 °C (-3H₂O) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00011141 Núm. CAS: 7789-49-3 EINECS: 236-665-0 UN: 3077 ADR: 9 III |