Cobalto (II) cloruro hexahidrato para análisis
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
192090010 192091000 192092500
ACRO192090010EA 707 EUR
ACRO192090010 ACRO192091000 ACRO192092500
Cobalto (II) cloruro hexahidrato para análisis
Dicloruro de cobalto hexahidrato
Formula: CoCl₂·6H₂O
Pto. Ebullición: 110 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 86 °C
Densidad: 1,92 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00149652
Núm. CAS: 7791-13-1
EINECS: 231-589-4
UN: 3077
ADR: 9,III
Índice Merck: 13,02462
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Dark red to purple Powder
Titration Complexometric 98.0 to 102.0 %
Calcium (Ca) ≤50 ppm
Copper (Cu) ≤10 ppm
Iron (Fe) ≤50 ppm
Lead (Pb) ≤10 ppm
Magnesium (Mg) ≤20 ppm
Manganese (Mn) ≤10 ppm
Nickel (Ni) ≤100 ppm
Sulfur (S) ≤50 ppm
Insoluble matter ≤0.03 % (in water)