Cobalto (II) cloruro hexahidrato, puro
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Cobalto (II) cloruro hexahidrato
192860010 192862500
ACRO192860010EA 302 EUR
ACRO192860010 ACRO192862500
Cobalto (II) cloruro hexahidrato, puro
Dicloruro de cobalto hexahidrato
Formula: CoCl₂·6H₂O
MW: 237.93 g/mol
Pto. Ebullición: 110
Pto. de fusión: 86 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00149652
Núm. CAS: 7791-13-1
EINECS: 231-589-4
UN: 3077
ADR: 9 III
Índice Merck: 13,02462
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Red to violet Crystals
Titration Complexometric 98.0 to 102.0 %