Cobalto (II) cloruro hexahidrato 98-102% ACS
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
423570050 423571000 423575000
ACRO423570050EA 60 EUR
ACRO423570050 ACRO423571000 ACRO423575000
Cobalto (II) cloruro hexahidrato 98-102% ACS
Dicloruro de cobalto hexahidrato
Formula: CoCl₂·6H₂O
Pto. Ebullición: 110 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 86 °C
Densidad: 1,92 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00149652
Núm. CAS: 7791-13-1
EINECS: 231-589-4
UN: 3077
ADR: 9,III
Índice Merck: 13,02462
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Violet Crystalline powder
Titration Complexometric 98.0 to 102.0 %
Nitrate (NO3) ≤100 ppm
Sulfate (SO4) ≤100 ppm
Calcium (Ca) ≤50 ppm
Copper (Cu) ≤20 ppm
Iron (Fe) ≤50 ppm
Magnesium (Mg) ≤50 ppm
Nickel (Ni) ≤1000 ppm
Potassium (K) ≤100 ppm
Sodium (Na) ≤500 ppm
Zinc (Zn) ≤300 ppm
Insoluble matter ≤0.01 %