Cobalto (II) cloruro hexahidrato ≥99.998% (metals basis), Puratronic®
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
Cobalto (II) cloruro hexahidrato
10692.09
10692.18
10692.09EA
109
EUR
10692.09
10692.18
Cobalto (II) cloruro hexahidrato ≥99.998% (metals basis), Puratronic®
Dicloruro de cobalto hexahidrato
Purity: 99.998%
CAS No.: 7791-13-1
Molecular Formula: ClCo2.6H2O
Formula Weight: 237.93 (129.84anhy)
Physical Form: Crystalline Aggregates
Density: 1.924
Appearance: Red-purple
Odour: Odourless
pH: 4.9
Melting Point: 87°
Merck Reference: 14,2437
UN No.: 3077
MDL No.: MFCD00149652
Formula:
CoCl₂·6H₂O MW: 237.93 g/mol Pto. Ebullición: 110 Pto. de fusión: 87 °C Densidad: 1.924 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00149652 Núm. CAS: 7791-13-1 EINECS: 231-589-4 UN: 3077 ADR: 9 III Índice Merck: 14,2437 |