Cobalto (II) cloruro hexahidrato
Proveedor: Merck
Peligro
Sinónimos: Cobalto (II) cloruro hexahidrato
1.02533.1000 1.02533.9025
1.02533.1000EA 607 EUR
1.02533.1000 1.02533.9025
Cobalto (II) cloruro hexahidrato
Dicloruro de cobalto hexahidrato
Formula: CoCl₂·6H₂O
MW: 237.93 g/mol
Pto. Ebullición: 110
Pto. de fusión: 56
Densidad: 1.92 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00149652
Núm. CAS: 7791-13-1
EINECS: 231-589-4
UN: 3077
ADR: 9 III
Índice Merck: 13,02462