Cobalto (II) cloruro hexahidrato, EMSURE® ACS, Reag. Ph. Eur. para análisis, Supelco®
Proveedor: Merck
Peligro
Sinónimos: Cobalto (II) cloruro hexahidrato
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.02539.0100 1.02539.0250
1.02539.0100EA 370 EUR
1.02539.0100 1.02539.0250
Cobalto (II) cloruro hexahidrato, EMSURE® ACS, Reag. Ph. Eur. para análisis, Supelco®
Dicloruro de cobalto hexahidrato
Formula: CoCl₂·6H₂O
MW: 237.93 g/mol
Pto. Ebullición: 110
Pto. de fusión: 56
Densidad: 1.92 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00149652
Núm. CAS: 7791-13-1
EINECS: 231-589-4
UN: 3077
ADR: 9 III
Índice Merck: 13,02462
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility 191 g/l (100 °C)
Melting Point 56 °C
Molar Mass 237.90 g/mol
Bulk Density 1250 kg/m3
Density 1.92 g/cm3 (25 °C)
pH 4.9 (50 g/l, H2O, 25 °C)
Hazard Class 9
Hazard Class Description Miscellaneous Hazardous Material