Cobalto (II) cloruro hexahidrato 98% ACS, Fluka™
Proveedor: Honeywell Chemicals
Peligro
Sinónimos: Cobalto (II) cloruro hexahidrato
255599-100G 255599-500G 255599-5G 255599-25KG
255599-100GEA 84.3 EUR
255599-100G 255599-500G 255599-5G HONC255599-25KG
Cobalto (II) cloruro hexahidrato 98% ACS, Fluka™
Dicloruro de cobalto hexahidrato
Formula: CoCl₂·6H₂O
MW: 237.93 g/mol
Pto. Ebullición: 110 Dec. (al calentar)
Pto. de fusión: 86 °C
Densidad: 1.9 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Room Temperature
Número MDL: MFCD00149652
Núm. CAS: 7791-13-1
EINECS: 231-589-4
Índice Merck: 13,02462
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay 98.0 - 102.0 %
Water insoluble matter Max. 0.01 %
Calcium (Ca) Max. 0.005 %
Copper (Cu) Max. 0.002 %
Iron (Fe) Max. 0.005 %
Potassium (K) Max. 0.01 %
Magnesium (Mg) Max. 0.005 %
Sodium (Na) Max. 0.05 %
Nickel (Ni) Max. 0.1 %
Zinc (Zn) Max. 0.03 %
Nitrate (NO₃) Max. 0.01 %
Sulfate (SO₄) Max. 0.01 %