Hierro (II) cloruro tetrahidrato 99+%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
205080010
205080050
205082500
205080051
ACRO205080010EA
178
EUR
ACRO205080010
ACRO205080050
ACRO205082500
ACRO205080051
Hierro (II) cloruro tetrahidrato 99+%
Hierro (II) cloruro tetrahidrato
Formula:
FeCl₂·4H₂O Pto. de fusión: 105…110 °C Densidad: 1,926 g/cm³ (20 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00149709 Núm. CAS: 13478-10-9 EINECS: 231-843-4 UN: 3260 ADR: 8,II |
Resultados test especificaciones
Appearance | Yellow to green Crystalline powder, crystals and/or chunks |
Titration with KMnO4 | ≥99.0 % |
Sulfate (SO4) | ≤200 ppm |
Arsenic (As) | ≤5 ppm |
Copper (Cu) | ≤50 ppm |
Lead (Pb) | ≤50 ppm |