Hierro (II) cloruro tetrahidrato ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
A16327.30 A16327.0B
A16327.30EA 44.9 EUR
A16327.30 A16327.0B
Hierro (II) cloruro tetrahidrato ≥98%
Hierro (II) cloruro tetrahidrato
Purity: 98% CAS No.: 13478-10-9 Molecular Formula: Cl2Fe.4H2O Formula Weight: 198.81 (126.75anhy) Odour: Odourless Merck Reference: 14,4043 MDL No.: MFCD00149709
Formula: FeCl₂·4H₂O
MW: 198,81 g/mol
Pto. de fusión: 677 °C
Densidad: 1,93
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00149709
Núm. CAS: 13478-10-9
EINECS: 231-843-4
UN: 3260
ADR: 8,III
Índice Merck: 14,4043