Hierro (II) cloruro tetrahidrato, EMSURE® para análisis, Supelco®
Proveedor: Merck
Peligro
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.03861.0250 1.03861.1000 1.03861.9050
1.03861.0250EA 81 EUR
1.03861.0250 1.03861.1000 1.03861.9050
Hierro (II) cloruro tetrahidrato, EMSURE® para análisis, Supelco®
Hierro (II) cloruro tetrahidrato
Formula: FeCl₂·4H₂O
Pto. Ebullición: 1,023 °C
Pto. de fusión: 105…110 °C (–H₂O of crystall,) (–H₂O of crystall.)
Densidad: 1,936 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00149709
Núm. CAS: 13478-10-9
EINECS: 231-843-4
UN: 3260
ADR: 8,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay (manganometric) ≥ 98.0 %
Sulfate (SO₄) ≤ 0.01 %
Total nitrogen (N) ≤ 0.001 %
As (Arsenic) ≤ 0.0005 %
Cu (Copper) ≤ 0.002 %
Mn (Manganese) ≤ 0.005 %
Pb (Lead) ≤ 0.001 %
Zn (Zinc) ≤ 0.003 %
Substances not precipitated by ammonia (as sulfates) ≤ 0.05 %