Hierro (II) cloruro tetrahidrato 98.0-102.0%, AnalaR NORMAPUR® para análisis
Proveedor: VWR Chemicals
Peligro
24127.237EA 69.3 EUR
24127.237 24127.460
Hierro (II) cloruro tetrahidrato 98.0-102.0%, AnalaR NORMAPUR® para análisis
Hierro (II) cloruro tetrahidrato
Formula: FeCl₂·4H₂O
MW: 198,81 g/mol
Pto. de fusión: 677 °C
Densidad: 1,926 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00149709
Núm. CAS: 13478-10-9
EINECS: 231-843-4
UN: 3260
ADR: 8,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay 98.0 - 102.0 %
No precipitado por NH₄OH (como SO₄) Max. 0.1 %
Total N (Nitrogen) Max. 10 ppm
SO₄ (Sulfato) Max. 100 ppm
As (Arsenic) Max. 5 ppm
Pb (Plomo) Max. 10 ppm
Zn (Cinc) Max. 100 ppm