Hierro (III) cloruro hexahidrato 99+% analysis_for
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Tricloruro de hierro hexahidrato
217091000 217095000 217090025
ACRO217091000EA 36.6 EUR
ACRO217091000 ACRO217095000 ACRO217090025
Hierro (III) cloruro hexahidrato 99+% analysis_for
Hierro (III) cloruro hexahidrato
Formula: FeCl₃·6H₂O
MW: 270.3 g/mol
Pto. Ebullición: 280…285 °C
Pto. de fusión: 37 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00149712
Núm. CAS: 10025-77-1
EINECS: 231-729-4
UN: 3260
ADR: 8 III
Índice Merck: 13,04048
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=808c75376e55f29296d58eb1e5a1e184039ce733&vid=6d820873011bee3ff401441544f7f85599e40626&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Orange Adhering crystalline powder and/or lumps
Titration Iodometric 99.0 to 102.0 %
Nitrate (NO3) ≤100 ppm
Sulfate (SO4) ≤100 ppm
Copper (Cu) ≤30 ppm
Zinc (Zn) ≤30 ppm
Ferrous iron (Fe 2+) ≤20 ppm
Phosphorous compounds (as PO4) ≤100 ppm
Insoluble matter ≤0.01 %