Hierro (III) cloruro hexahidrato 97+% ACS
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
Tricloruro de hierro hexahidrato
423700050
423705000
423700025
423700100
ACRO423700050EA
25.4
EUR
ACRO423700050
ACRO423705000
ACRO423700025
ACRO423700100
Hierro (III) cloruro hexahidrato 97+% ACS
Hierro (III) cloruro hexahidrato
Formula:
FeCl₃·6H₂O Pto. Ebullición: 280…285 °C Pto. de fusión: 37 °C Densidad: 1,82 g/cm³ (20 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00149712 Núm. CAS: 10025-77-1 EINECS: 231-729-4 UN: 3260 ADR: 8,III Índice Merck: 13,04048 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | Yellow to orange to light brown Adhering powder and/or lumps |
Titration Iodometric | 97.0 to 102.0 % |
Nitrate (NO3) | ≤100 ppm |
Sulfate (SO4) | ≤100 ppm |
Calcium (Ca) | ≤100 ppm |
Copper (Cu) | ≤30 ppm |
Magnesium (Mg) | ≤50 ppm |
Potassium (K) | ≤50 ppm |
Sodium (Na) | ≤500 ppm |
Zinc (Zn) | ≤30 ppm |
Ferrous iron (Fe 2+) | Passes test (limit about 0.002%) |
Phosphorous compounds (as PO4) | ≤0.01 % |
Insoluble matter | ≤0.01 % |