Hierro (III) cloruro hexahidrato 97.0-102.0% ACS
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Purity: 97.0-102.0%
CAS No.: 10025-77-1
Molecular Formula: Cl3Fe.6H2O
Formula Weight: 270.30 (162.21anhy)
Physical Form: Lump
Density: 1.820
Appearance: Yellow-brown
Odour: Odourless
pH: 1.8
Melting Point: 37°
Boiling Point: 280-285°
Solubility: Freely soluble in water, alcohol, ether, acetone.
Merck Reference: 14,4019
UN No.: 3260
MDL No.: MFCD00149712
Formula:
FeCl₃·6H₂O Pto. Ebullición: 280…285 °C Pto. de fusión: 37 °C Densidad: 1,820 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00149712 Núm. CAS: 10025-77-1 EINECS: 231-729-4 UN: 3260 ADR: 8,III Índice Merck: 14,4019 |