Hierro (III) cloruro hexahidrato 97-102% ACS
Proveedor: VWR Chemicals
|
Peligro
|
0682-1KGEA
212
EUR
0682-1KG
0682-2.5KG
0682-500G
Hierro (III) cloruro hexahidrato 97-102% ACS
Hierro (III) cloruro hexahidrato
Formula:
FeCl₃·6H₂O Pto. Ebullición: 280 – 285 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: 37 °C Densidad: 1,82 g/cm³ (20 °C) Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00149712 Núm. CAS: 10025-77-1 EINECS: 231-729-4 UN: 3260 ADR: 8,III Índice Merck: 13,04048 |
|
Resultados test especificaciones
Calcium | <0.01% |
Copper | ≤0.003% |
Ferrous Iron | ≤0.002% |
Insolubles | ≤0.01% |
Magnesium | ≤ 0.005% |
Nitrate | ≤0.01% |
Phosphorus Compounds (as PO₄) | ≤0.01% |
Potassium | ≤0.005% |
Purity | 97 – 102% |
Sodium | ≤0.05% |
Sulphate | ≤0.01% |
Zinc | ≤0.003% |