Hierro (III) cloruro hexahidrato ≥99%, Puriss. p.a. Reag. Ph. Eur. analytical reagent, Fluka™
Proveedor: Honeywell Chemicals
Peligro
Sinónimos: Tricloruro de hierro hexahidrato
31232-1KG 31232-250G 31232-25KG 31232-6X1KG
31232-1KGEA 198 EUR
31232-1KG 31232-250G 31232-25KG 31232-6X1KG
Hierro (III) cloruro hexahidrato ≥99%, Puriss. p.a. Reag. Ph. Eur. analytical reagent, Fluka™
Hierro (III) cloruro hexahidrato
Formula: FeCl₃·6H₂O
Pto. Ebullición: 280-285 °C
Pto. de fusión: 37 °C
Densidad: 2,8 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00149712
Núm. CAS: 10025-77-1
EINECS: 231-729-4
UN: 3260
ADR: 8,III
Índice Merck: 13,04048
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=808c75376e55f29296d58eb1e5a1e184039ce733&vid=6d820873011bee3ff401441544f7f85599e40626&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay Min. 99 %
Free acid (as HCl) Max. 0.2 %
Arsenic (As) Max. 0.0005 %
Copper (Cu) Max. 0.002 %
Iron (Fe 2⁺) Max. 0.005 %
Lead (Pb) Max. 0.002 %
Zinc (Zn) Max. 0.002 %
Substances not precipitated by NH₄OH (SO₄) Max. 0.05 %
Free chlorine (Cl) Max. 0.001 %
Phosphate (PO₄) Max. 0.002 %
Sulfate (SO₄) Max. 0.005 %
Total N Max. 0.001 %