Hierro (III) cloruro hexahidrato, EMSURE® para análisis, Supelco®
Proveedor: Merck
Peligro
Sinónimos: Tricloruro de hierro hexahidrato
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.03943.0250 1.03943.1000 1.03943.9025
1.03943.0250EA 73.8 EUR
1.03943.0250 1.03943.1000 1.03943.9025
Hierro (III) cloruro hexahidrato, EMSURE® para análisis, Supelco®
Hierro (III) cloruro hexahidrato
Formula: FeCl₃·6H₂O
MW: 270.3 g/mol
Pto. de fusión: 37
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00149712
Núm. CAS: 10025-77-1
EINECS: 231-729-4
UN: 3260
Índice Merck: 13,04048
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=808c75376e55f29296d58eb1e5a1e184039ce733&vid=6d820873011bee3ff401441544f7f85599e40626&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay (iodometric, FeCl₃·6H₂O) 99.0 - 102.0 %
Identity passes test
Insoluble matter ≤ 0.01 %
Free chlorine passes test
Acidic substances passes test
Nitrate (NO₃) ≤ 0.01 %
Sulfate (SO₄) ≤ 0.01 %
Total nitrogen (N) ≤ 0.001 %
Total phosphorus (as PO₄) ≤ 0.01 %
Heavy metals (as Pb) ≤ 0.005 %
Ca (Calcium) ≤ 0.01 %
Cu (Copper) ≤ 0.003 %
Fe II (Iron II) ≤ 0.002 % (The Fe(II)-content increases if the recommended storage conditions (+15 to +25 °C) are not observed)
K (Potassium) ≤ 0.005 %
Mg (Magnesium) ≤ 0.005 %
Na (Sodium) ≤ 0.05 %
Zn (Zinc) ≤ 0.003 %