Iridio (III) cloruro trihidrato (53 - 56% Ir)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
195500010 195500050 195500250
ACRO195500010EA 539 EUR
ACRO195500010 ACRO195500050 ACRO195500250
Iridio (III) cloruro trihidrato (53 - 56% Ir)
Iridio (III) cloruro trihidrato
Formula: Cl₃Ir·₃H₂O
MW: 352.62 g/mol
Pto. de fusión: 763 °C (desc.)
Densidad: 5.3 g/cm³
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00149750
Núm. CAS: 13569-57-8
EINECS: 233-044-6
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Green to black Crystals
Assay 53 to 56 % (Ir)