Iridio (III) cloruro hidrato ≥99.8% (metals basis)
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
Tricloruro de iridio hidrato
11030.03
11030.06
11030.14
11030.18
11030.03EA
590
EUR
11030.03
11030.06
11030.14
11030.18
Iridio (III) cloruro hidrato ≥99.8% (metals basis)
Iridio (III) cloruro hidrato
Purity: 99.9%
CAS No.: 14996-61-3
Molecular Formula: IrCl3.xH2O
Formula Weight: 298.56(anhy)
Physical Form: Crystalline
Appearance: Black
Odour: Odourless
Solubility: Soluble in water and alcohol
Merck Reference: 14,5088
UN No.: 3260
MDL No.: MFCD00149750
Formula:
Cl₃Ir·xH₂O MW: 298,58 g/mol (anhy) Densidad: 5,3 g/cm³ (20 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00149750 Núm. CAS: 14996-61-3 EINECS: 233-044-6 UN: 3260 ADR: 8,II Índice Merck: 14,5088 |